3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9363-250MG PC9363-500MG
APOSPC9363-250MGEA 3050 DKK
APOSPC9363-250MG APOSPC9363-500MG
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile
Formel: C₁₃H₁₅FN₄
Smeltepunkt: 157…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664760
CAS-nummer: 338422-34-7