2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9323-1G
PC9323-500MG
PC9323-5G
APOSPC9323-1GEA
2270
DKK
APOSPC9323-1G
APOSPC9323-500MG
APOSPC9323-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile
Formel:
C₂₂H₁₆FNO Smeltepunkt: 93…95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00792166 CAS-nummer: 339115-18-3 |