2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9320-1G PC9320-500MG PC9320-5G
APOSPC9320-1GEA 1530 DKK
APOSPC9320-1G APOSPC9320-500MG APOSPC9320-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₂₁H₁₃F₂NO
Smeltepunkt: 113…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00232016
CAS-nummer: 339115-12-7