3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9314-1G PC9314-250MG
APOSPC9314-1GEA 1420 DKK
APOSPC9314-1G APOSPC9314-250MG
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O
Kogepunkt: 91…92 °C (6 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458138
CAS-nummer: 121639-61-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III