4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC9306-1G PC9306-5G PC9306-25G
APOSPC9306-1GEA 164 DKK
APOSPC9306-1G APOSPC9306-5G APOSPC9306-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
Molekylvægt: 316.016 g/mol
Smeltepunkt: 194.2…194.8 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258947
CAS-nummer: 914636-20-7