α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride
PC9299-10G PC9299-50G
APOSPC9299-10GEA 3250 DKK
APOSPC9299-10G APOSPC9299-50G
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Formel: C₇H₅ClFNO
Molekylvægt: 173.572 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179417
CAS-nummer: 42202-95-9