Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC9274-1G PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA 1730 DKK
APOSPC9274-1G APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Molekylvægt: 246.183 g/mol
Kogepunkt: 66…72 °C (0.2 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01934868
CAS-nummer: 110193-60-7