2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9224-25G PC9224-5G
APOSPC9224-25GEA 4560 DKK
APOSPC9224-25G APOSPC9224-5G
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran
Formel: C₇H₈F₆O
Kogepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155855
CAS-nummer: 53005-42-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III