1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α'-Dichloro-α,α,α',α'-tetrafluoro-p-xylene
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 3940 DKK
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Formel: C₈H₄Cl₂F₄
Molekylvægt: 247.017 g/mol
Kogepunkt: 55.5 °C (3.8 mm Hg)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320797
CAS-nummer: 2629-68-7