3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoropropyl methanesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl mesylate, 3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
PC9175-1G PC9175-5G PC9175-250MG
APOSPC9175-1GEA 763 DKK
APOSPC9175-1G APOSPC9175-5G APOSPC9175-250MG
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
Formel: C₄H₉FO₃S
Kogepunkt: 116 °C (15 mm Hg)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01715281
CAS-nummer: 372-04-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II