4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9171-1G PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-1GEA 339 DKK
APOSPC9171-1G APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Smeltepunkt: 51…52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09030640
CAS-nummer: 126163-58-4