4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9170-1G PC9170-5G
APOSPC9170-1GEA 305 DKK
APOSPC9170-1G APOSPC9170-5G
4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09030642
CAS-nummer: 112279-71-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III