4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9169-10G PC9169-1G PC9169-5G PC9169-25G
APOSPC9169-10GEA 3640 DKK
APOSPC9169-10G APOSPC9169-1G APOSPC9169-5G APOSPC9169-25G
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114097
CAS-nummer: 194804-85-8