2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9168-1G PC9168-250MG
APOSPC9168-1GEA 1450 DKK
APOSPC9168-1G APOSPC9168-250MG
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₅ClF₄N₂
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972729
CAS-nummer: 110499-66-6