7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC912334-100MG PC912334-250MG
APOSPC912334-100MGEA 382 DKK
APOSPC912334-100MG APOSPC912334-250MG
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
7-Fluoroindoline hydrochloride
Formel: C₈H₈FN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27923560
CAS-nummer: 1820711-83-8