2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911877-100MG PC911877-1G PC911877-250MG
APOSPC911877-100MGEA 2730 DKK
APOSPC911877-100MG APOSPC911877-1G APOSPC911877-250MG
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
2-Bromo-3,6-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27939127
CAS-nummer: 1382786-22-2