4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911423-1G PC911423-250MG PC911423-500MG
APOSPC911423-1GEA 10720 DKK
APOSPC911423-1G APOSPC911423-250MG APOSPC911423-500MG
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formel: C₇H₁₁F₂N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20669267
CAS-nummer: 1282532-00-6