5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC911241-100MG PC911241-250MG
APOSPC911241-100MGEA 295 DKK
APOSPC911241-100MG APOSPC911241-250MG
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11007843
CAS-nummer: 105391-69-3