(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
PC911186-1G PC911186-250MG PC911186-500MG
APOSPC911186-1GEA 5890 DKK
APOSPC911186-1G APOSPC911186-250MG APOSPC911186-500MG
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09253715
CAS-nummer: 174770-74-2