7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911168-1G
PC911168-250MG
APOSPC911168-1GEA
4260
DKK
APOSPC911168-1G
APOSPC911168-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel:
C₁₀H₁₀F₃N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08059296 CAS-nummer: 199678-32-5 |