4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911165-1G PC911165-5G
APOSPC911165-1GEA 840 DKK
APOSPC911165-1G APOSPC911165-5G
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Molekylvægt: 185.152 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17014026
CAS-nummer: 10298-81-4