3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911150-1G PC911150-5G
APOSPC911150-1GEA 1860 DKK
APOSPC911150-1G APOSPC911150-5G
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036172
CAS-nummer: 1267271-26-0