(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911111-1G PC911111-5G
APOSPC911111-1GEA 1030 DKK
APOSPC911111-1G APOSPC911111-5G
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
Formel: C₄H₅F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02322998
CAS-nummer: 675-67-2