1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911085-1G PC911085-250MG PC911085-500MG
APOSPC911085-1GEA 5890 DKK
APOSPC911085-1G APOSPC911085-250MG APOSPC911085-500MG
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine 97%
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine
Formel: C₁₈H₂₄FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840049
CAS-nummer: 887344-22-1