3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC911050-100MG PC911050-250MG
APOSPC911050-100MGEA 589 DKK
APOSPC911050-100MG APOSPC911050-250MG
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16556245
CAS-nummer: 1232431-41-2