(3S)-3-Amino-4-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC911010-1G PC911010-250MG
APOSPC911010-1GEA 2840 DKK
APOSPC911010-1G APOSPC911010-250MG
(3S)-3-Amino-4-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride 98%
(3S)-3-Amino-4-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861012
CAS-nummer: 331763-68-9