2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910983-1G PC910983-250MG
APOSPC910983-1GEA 806 DKK
APOSPC910983-1G APOSPC910983-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25476575
CAS-nummer: 1646152-46-6