1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910952-1G PC910952-5G
APOSPC910952-1GEA 2030 DKK
APOSPC910952-1G APOSPC910952-5G
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one
Formel: C₁₂H₁₅FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11210352
CAS-nummer: 1426-70-6