4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910950-1G PC910950-250MG
APOSPC910950-1GEA 4470 DKK
APOSPC910950-1G APOSPC910950-250MG
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11213689
CAS-nummer: 856931-47-0