2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910944-1G PC910944-250MG
APOSPC910944-1GEA 2840 DKK
APOSPC910944-1G APOSPC910944-250MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C₇H₄F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19705789
CAS-nummer: 73221-25-7