1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910936-1G PC910936-5G PC910936-10G
APOSPC910936-1GEA 1090 DKK
APOSPC910936-1G APOSPC910936-5G APOSPC910936-10G
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one
Formel: C₈H₆F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00487346
CAS-nummer: 370-06-9