Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910913-1G PC910913-5G
APOSPC910913-1GEA 240 DKK
APOSPC910913-1G APOSPC910913-5G
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698241
CAS-nummer: 113898-56-9