2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910910-1G
PC910910-5G
APOSPC910910-1GEA
1640
DKK
APOSPC910910-1G
APOSPC910910-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole
Formel:
C₈H₈ClFO Molekylvægt: 174.6 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13185598 CAS-nummer: 339586-05-9 |