2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-6-trifluoromethyl-pyridine-3-carbaldehyde
PC910896-1G PC910896-5G
APOSPC910896-1GEA 610 DKK
APOSPC910896-1G APOSPC910896-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₃NO
Molekylvægt: 209.553 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907845
CAS-nummer: 944900-06-5