N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910858-1G PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA 1640 DKK
APOSPC910858-1G APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Formel: C₁₁H₁₆FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11139645
CAS-nummer: 1019578-68-7