4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910856-1G PC910856-5G
APOSPC910856-1GEA 1260 DKK
APOSPC910856-1G APOSPC910856-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Formel: C₁₀H₈FNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00518914
CAS-nummer: 450-29-3