8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910812-100MG PC910812-250MG
APOSPC910812-100MGEA 458 DKK
APOSPC910812-100MG APOSPC910812-250MG
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11104781
CAS-nummer: 1092350-87-2