3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9108-1G PC9108-50MG PC9108-250MG PC9108-500MG PC9108-5G
APOSPC9108-1GEA 1870 DKK
APOSPC9108-1G APOSPC9108-50MG APOSPC9108-250MG APOSPC9108-500MG APOSPC9108-5G
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Kogepunkt: 160…162 °C (15 mm Hg)
Smeltepunkt: 81…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01814881
CAS-nummer: 586-22-1