N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910761-1G PC910761-5G
APOSPC910761-1GEA 1640 DKK
APOSPC910761-1G APOSPC910761-5G
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine
Formel: C₇H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20277973
CAS-nummer: 1280538-35-3