5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910758-1G PC910758-250MG
APOSPC910758-1GEA 6420 DKK
APOSPC910758-1G APOSPC910758-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257659
CAS-nummer: 1256790-33-6