2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910738-1G PC910738-5G
APOSPC910738-1GEA 1640 DKK
APOSPC910738-1G APOSPC910738-5G
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile
Formel: C₉H₄FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26383424
CAS-nummer: 1820674-40-5