8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910722-1G PC910722-250MG
APOSPC910722-1GEA 6220 DKK
APOSPC910722-1G APOSPC910722-250MG
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one
Formel: C₁₀H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22373149
CAS-nummer: 5279-86-7