3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910721-1G PC910721-5G
APOSPC910721-1GEA 2180 DKK
APOSPC910721-1G APOSPC910721-5G
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697617
CAS-nummer: 315180-14-4