2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910720-1G PC910720-5G
APOSPC910720-1GEA 1860 DKK
APOSPC910720-1G APOSPC910720-5G
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044343
CAS-nummer: 849934-82-3