3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910648-1G PC910648-250MG
APOSPC910648-1GEA 1770 DKK
APOSPC910648-1G APOSPC910648-250MG
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine 97%
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Formel: C₉H₆BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24539398
CAS-nummer: 1432323-09-5