7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910642-100MG PC910642-250MG
APOSPC910642-100MGEA 393 DKK
APOSPC910642-100MG APOSPC910642-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel: C₁₀H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077540
CAS-nummer: 3132-92-1