Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910615-1G PC910615-250MG
APOSPC910615-1GEA 377 DKK
APOSPC910615-1G APOSPC910615-250MG
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
Formel: C₉H₇FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371604
CAS-nummer: 885279-26-5