5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910578-1G PC910578-250MG
APOSPC910578-1GEA 3700 DKK
APOSPC910578-1G APOSPC910578-250MG
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827721
CAS-nummer: 1204298-65-6