(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910470-100MG PC910470-250MG
APOSPC910470-100MGEA 622 DKK
APOSPC910470-100MG APOSPC910470-250MG
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295031
CAS-nummer: 1381928-19-3