8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910430-100MG PC910430-250MG PC910430-1G
APOSPC910430-100MGEA 2100 DKK
APOSPC910430-100MG APOSPC910430-250MG APOSPC910430-1G
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24539414
CAS-nummer: 1432322-85-4